2-Iod-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9571-1G
PC9571-250MG
APOSPC9571-1GEA
79.9
EUR
APOSPC9571-1G
APOSPC9571-250MG
2-Iod-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Iod-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅F₃INO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972994 CAS-Nummer: 845866-79-7 |