2-Chlor-3-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9575-25G
PC9575-5G
PC9575-100G
APOSPC9575-25GEA
74.1
EUR
APOSPC9575-25G
APOSPC9575-5G
APOSPC9575-100G
2-Chlor-3-fluoranilin 98%
2-Chlor-3-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145.56 g/mol Siedepunkt: 212…215 °C Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407961 CAS-Nummer: 21397-08-0 |