3-Fluor-4-iodbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9581-25G PC9581-5G
APOSPC9581-25GEA 50.9 EUR
APOSPC9581-25G APOSPC9581-5G
3-Fluor-4-iodbenzonitril
3-Fluor-4-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Molecular Weight: 247.01 g/mol
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782076
CAS-Nummer: 887266-99-1