3-Brom-4-methylbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9584-1G
PC9584-5G
PC9584-25G
APOSPC9584-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9584-1G
APOSPC9584-5G
APOSPC9584-25G
3-Brom-4-methylbenzotrifluorid
3-Brom-4-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆BrF₃ Molecular Weight: 239,04 g/mol Siedepunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631584 CAS-Nummer: 66417-30-9 |