4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9586-25G
PC9586-1G
PC9586-5G
APOSPC9586-25GEA
249
EUR
APOSPC9586-25G
APOSPC9586-1G
APOSPC9586-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel:
C₉H₅F₃ Molecular Weight: 170,134 g/mol Siedepunkt: 78…80 °C/2mmHg Dichte: 1,043 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 20,6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861903 CAS-Nummer: 705-31-7 UN: 1993 ADR: 3,III |