3-Fluoro-2-butanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9588-1G PC9588-5G
APOSPC9588-1GEA 198 EUR
APOSPC9588-1G APOSPC9588-5G
3-Fluoro-2-butanone 97%
3-Fluoro-2-butanone
Formel: C₄H₇FO
Molecular Weight: 90.1 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862088
CAS-Nummer: 814-79-9
UN: 1224
ADR: 3 II