α-Chlor-2,3,4,5-tetrafluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl chloride
PC9598-1G PC9598-5G
APOSPC9598-1GEA 40.6 EUR
APOSPC9598-1G APOSPC9598-5G
α-Chlor-2,3,4,5-tetrafluortoluol
α-Chlor-2,3,4,5-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃ClF₄
Siedepunkt: 125 °C/7mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 21622-18-4
UN: 3265
ADR: 8,III