Methoxyflurane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
PC9601-25G PC9601-5G PC9601-1G
APOSPC9601-25GEA 427 EUR
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G APOSPC9601-1G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Formel: C₃H₄Cl₂F₂O
Molecular Weight: 164,961 g/mol
Siedepunkt: 103…104,5 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,426 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040144
CAS-Nummer: 76-38-0
UN: 3271
ADR: 3,III