2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9608-5G
PC9608-1G
PC9608-25G
APOSPC9608-5GEA
284
EUR
APOSPC9608-5G
APOSPC9608-1G
APOSPC9608-25G
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formel:
C₄H₃BrF₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038269 CAS-Nummer: 382-14-9 |