2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC9615-100G PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-100GEA 101 EUR
APOSPC9615-100G APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin 97+%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Molecular Weight: 162,11 g/mol
Schmelzpunkt: 85…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093868
CAS-Nummer: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR