3,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4,5-Trifluorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,4,5-Trifluorbenzolsulfochlorid, 3,4,5-Trifluorbenzol-1-sulfonylchlorid
PC9616-100G PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-100GEA 313 EUR
APOSPC9616-100G APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
3,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 95%
3,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Molecular Weight: 230,59 g/mol
Siedepunkt: 76…77 °C
Dichte: 1,658 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 23,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094559
CAS-Nummer: 351003-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III