4-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlor-2-fluorbenzolsulfochlorid, 4-Chlor-2-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlor-2-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
PC9617-5G
PC9617-1G
APOSPC9617-5GEA
80
EUR
APOSPC9617-5G
APOSPC9617-1G
4-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid 96%
4-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂FO₂S Molecular Weight: 229,06 g/mol Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094560 CAS-Nummer: 141337-26-0 UN: 3261 ADR: 8,II |