1-Brom-4-iod-1,1,2,2-tetrafluorbutan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9624-1G PC9624-5G
APOSPC9624-1GEA 139 EUR
APOSPC9624-1G APOSPC9624-5G
1-Brom-4-iod-1,1,2,2-tetrafluorbutan
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formel: C₄H₄BrF₄I
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 129587-49-1