2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Difluoroethanamine hydrochloride
PC9627-1G PC9627-5G
APOSPC9627-1GEA 23.2 EUR
APOSPC9627-1G APOSPC9627-5G
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride
Formel: C₂H₆ClF₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038283
CAS-Nummer: 79667-91-7