2,5-Difluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorbenzolboronsäure, (2,5-Difluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2,5-difluorphenyl)boran
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
2,5-Difluorphenylboronsäure 98%
2,5-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157.91 g/mol
Schmelzpunkt: 105…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01863171
CAS-Nummer: 193353-34-3