5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163.15 g/mol
Schmelzpunkt: 170…172 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00022719
CAS-Nummer: 2338-71-8