trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acryloyl chloride
PC9640-1G PC9640-5G PC9640-25G
APOSPC9640-1GEA 37.7 EUR
APOSPC9640-1G APOSPC9640-5G APOSPC9640-25G
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride
Formel: C₁₀H₆ClF₃O
Molecular Weight: 234.602 g/mol
Siedepunkt: 148 °C
Dichte: 1.372 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075514
CAS-Nummer: 64379-91-5
UN: 3265
ADR: 8 II