4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid, 3-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC9649-1G PC9649-25G PC9649-5G
APOSPC9649-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9649-1G APOSPC9649-25G APOSPC9649-5G
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076409
CAS-Nummer: 886499-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III