3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid 98%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molecular Weight: 207.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 247170-27-0