2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 429 EUR
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Formel: C₄Br₂F₆
Molecular Weight: 321,85 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862090
CAS-Nummer: 384-51-0