Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5,6-Tetrafluorobenzene-1,2-diol
PC9657-1G PC9657-250MG
APOSPC9657-1GEA 650 EUR
APOSPC9657-1G APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₂F₄O₂
Schmelzpunkt: 68…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075279
CAS-Nummer: 1996-23-2