Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9659-10G PC9659-1G PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA 376 EUR
APOSPC9659-10G APOSPC9659-1G APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Formel: C₁₂H₁₀F₆O₄
Molecular Weight: 332.2 g/mol
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236693
CAS-Nummer: 35480-31-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable