3,4-Difluorphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Difluor-4-isothiocyanatobenzol
PC9664-1G PC9664-25G PC9664-5G
APOSPC9664-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9664-1G APOSPC9664-25G APOSPC9664-5G
3,4-Difluorphenylisothiocyanat 97%
3,4-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
Molecular Weight: 171,17 g/mol
Siedepunkt: 170 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00175109
CAS-Nummer: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III