4-Fluorindol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluoro-1H-indole

PC9665-1G PC9665-5G PC9665-10G
APOSPC9665-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9665-1G APOSPC9665-5G APOSPC9665-10G
4-Fluorindol
4-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 90 °C/0.4mmHg
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00055992
CAS-Nummer: 387-43-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR