2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzoesäure
PC9666-25G
PC9666-5G
PC9666-100G
APOSPC9666-25GEA
27.7
EUR
APOSPC9666-25G
APOSPC9666-5G
APOSPC9666-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure 97%
2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₃NO₄ Schmelzpunkt: 134…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007142 CAS-Nummer: 320-94-5 |