4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
PC9667-1G PC9667-5G PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9667-1G APOSPC9667-5G APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234,0225 g/mol
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412241
CAS-Nummer: 15017-52-4
UN: 3261
ADR: 8,III