2,4,5-Trifluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 87 EUR
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorphenol 98%
2,4,5-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148.08 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: 37…42 °C
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061215
CAS-Nummer: 2268-16-8
UN: 2925
ADR: 4.1+8 III