2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-ol, 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
PC9677-1G
PC9677-250MG
APOSPC9677-1GEA
109
EUR
APOSPC9677-1G
APOSPC9677-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Formel:
C₅HF₄NO Molecular Weight: 167.063 g/mol Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00981885 CAS-Nummer: 2693-66-5 |