4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9694-1G PC9694-5G
APOSPC9694-1GEA 75.4 EUR
APOSPC9694-1G APOSPC9694-5G
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene
Formel: C₄H₅BrF₂
Siedepunkt: 97…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038266
CAS-Nummer: 147804-02-2
UN: 1993
ADR: 3,III