4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9701-1G PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA 58 EUR
APOSPC9701-1G APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel: C₅BrF₄N
Molecular Weight: 229,97 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075169
CAS-Nummer: 3511-90-8