5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9703-10G PC9703-25G PC9703-5G
APOSPC9703-10GEA 290 EUR
APOSPC9703-10G APOSPC9703-25G APOSPC9703-5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₄ClF₃N₂O
Molecular Weight: 212.56 g/mol
Schmelzpunkt: 41…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068130
CAS-Nummer: 128455-62-9