4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Butanamine,4,4,4-trifluoro-, 4,4,4-trifluorobutan-1-amine, 1-Amino-4,4,4-trifluorobutane
PC9728-1G PC9728-5G
APOSPC9728-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9728-1G APOSPC9728-5G
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Formel: C₄H₈F₃N
Molecular Weight: 127,11 g/mol
Siedepunkt: 90…94 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213030
CAS-Nummer: 819-46-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II