2-(Trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-2-(trifluormethoxy)benzol, α,α,α-Trifluor-2-hydroxyanisol
PC9734-100G PC9734-25G PC9734-5G
APOSPC9734-100GEA 133 EUR
APOSPC9734-100G APOSPC9734-25G APOSPC9734-5G
2-(Trifluormethoxy)phenol 98%
2-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Molecular Weight: 178.11 g/mol
Siedepunkt: 69…71 °C/60mmHg
Dichte: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236324
CAS-Nummer: 32858-93-8