3-Fluorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Fluorbenzophenon
PC9753-25G
PC9753-5G
APOSPC9753-25GEA
252
EUR
APOSPC9753-25G
APOSPC9753-5G
3-Fluorbenzophenon 98%
3-Fluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉FO Molecular Weight: 200.21 g/mol Schmelzpunkt: 48…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00083553 CAS-Nummer: 345-69-7 |