2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9756-1G
PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA
115
EUR
APOSPC9756-1G
APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Formel:
C₅H₅F₅O₃S Siedepunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095419 CAS-Nummer: 73606-13-0 |