3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9757-1G PC9757-5G
APOSPC9757-1GEA 136 EUR
APOSPC9757-1G APOSPC9757-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Formel: C₃H₃BrF₃NO
Siedepunkt: 80…90 °C/85mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038272
CAS-Nummer: 117341-57-8