2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9766-1G PC9766-250MG
APOSPC9766-1GEA 284 EUR
APOSPC9766-1G APOSPC9766-250MG
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Formel: C₁₅H₆F₁₀O₂
Molecular Weight: 408,2 g/mol
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320803
CAS-Nummer: 114611-30-2