4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9778-1G PC9778-25G
APOSPC9778-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9778-1G APOSPC9778-25G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formel: C₅H₃F₃N₂OS
Molecular Weight: 196,10 g/mol
Schmelzpunkt: 246…251 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00112978
CAS-Nummer: 368-54-7