1-Brom-2-chlor-1,1,2-trifluorethan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9780-100G PC9780-25G
APOSPC9780-100GEA 550 EUR
APOSPC9780-100G APOSPC9780-25G
1-Brom-2-chlor-1,1,2-trifluorethan 99%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane
Formel: BrF₂CCHClF
Siedepunkt: 52…53 °C
Dichte: 1,8636 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 354-06-3