3-Fluorsalicylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9781-1G PC9781-25G PC9781-5G
APOSPC9781-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9781-1G APOSPC9781-25G APOSPC9781-5G
3-Fluorsalicylsäure 99%
3-Fluorsalicylsäure
Formel: C₇H₅FO₃
Molecular Weight: 156,11 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153167
CAS-Nummer: 341-27-5