4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9784-1G PC9784-25G PC9784-5G
APOSPC9784-1GEA 24.8 EUR
APOSPC9784-1G APOSPC9784-25G APOSPC9784-5G
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁ClFN
Schmelzpunkt: 161…167 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03452786
CAS-Nummer: 57395-89-8