Trityliumtetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triphenylcarboniumtetrafluoroborat
PC9789-25G PC9789-5G
APOSPC9789-25GEA 190 EUR
APOSPC9789-25G APOSPC9789-5G
Trityliumtetrafluoroborat
Trityliumtetrafluoroborat
Formel: C₁₉H₁₅BF₄
Molecular Weight: 330.13 g/mol
Schmelzpunkt: 205…215 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013120
CAS-Nummer: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8 II