1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9798-100G PC9798-25G PC9798-5G
APOSPC9798-100GEA 0 EUR
APOSPC9798-100G APOSPC9798-25G APOSPC9798-5G
1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol 96%
1H,1H-Tricosafluor-1-dodecanol
Formel: C₁₂H₃F₂₃O
Siedepunkt: 133 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153235
CAS-Nummer: 423-65-4