2-Brom-5'-fluor-2'-hydroxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
PC9804-1G PC9804-5G PC9804-25G
APOSPC9804-1GEA 29 EUR
APOSPC9804-1G APOSPC9804-5G APOSPC9804-25G
2-Brom-5'-fluor-2'-hydroxyacetophenone
2-Brom-5'-fluor-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233,0345 g/mol
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094564
CAS-Nummer: 126581-65-5
UN: 3335
ADR: 9,III