1,3-Difluor-5-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9813-25G
PC9813-1G
PC9813-5G
APOSPC9813-25GEA
63.8
EUR
APOSPC9813-25G
APOSPC9813-1G
APOSPC9813-5G
1,3-Difluor-5-nitrobenzol
1,3-Difluor-5-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Molecular Weight: 159.09 g/mol Siedepunkt: 176…177 °C Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1.407 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012142 CAS-Nummer: 2265-94-3 EINECS: 218-867-0 |