Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
PC9817-100G
APOSPC9817-100GEA
194
EUR
APOSPC9817-100G
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat 98%
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169,16 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C/0,5mmHg Schmelzpunkt: 34…40 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791308 CAS-Nummer: 319-24-4 |