5-Ethinyl-1,2,3-trifluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trifluorophenylacetylene
PC9819-1G PC9819-5G PC9819-25G
APOSPC9819-1GEA 66.7 EUR
APOSPC9819-1G APOSPC9819-5G APOSPC9819-25G
5-Ethinyl-1,2,3-trifluorbenzol
5-Ethinyl-1,2,3-trifluorbenzol
Formel: C₈H₃F₃
Molecular Weight: 156,11 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458177
CAS-Nummer: 158816-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III