3,3-Difluorpiperidinhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9831-1G PC9831-5G
APOSPC9831-1GEA 89.9 EUR
APOSPC9831-1G APOSPC9831-5G
3,3-Difluorpiperidinhydrochlorid
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formel: C5H10ClF2N
Schmelzpunkt: 236…239 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03452800
CAS-Nummer: 496807-97-7