4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC9833-1G PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA 145 EUR
APOSPC9833-1G APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Molecular Weight: 259,11 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00728841
CAS-Nummer: 1978-20-7