1-(Trifluormethyl)cyclobutancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9836-1G PC9836-5G
APOSPC9836-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9836-1G APOSPC9836-5G
1-(Trifluormethyl)cyclobutancarbonsäure
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₆H₇F₃O₂
Molecular Weight: 168.12 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03425197
CAS-Nummer: 277756-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III